Drukuj
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
ACRO373250250EA 400 PLN
ACRO373250250 ACRO373250050
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Formuła: C₉H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001814
Numer CAS: 35704-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 252-685-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204°C to 208°C
GC ≥97.5 %