Drukuj
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
A14941.06EA 195 PLN
A14941.06 A14941.14
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Formuła: C₉H₈N₂O
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001814
Numer CAS: 35704-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 252-685-2