Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Acetamidothiophenol ≥95%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₈H₉NOS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004848
Numer CAS: 1126-81-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-427-7
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 5 g ACRO102340050
Glass bottle 25 g ACRO102340250
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość