Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ethyl isocyanoacetate ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₅H₇NO₂
MW: 113,12
Temp. Wrzenia: 194…196 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,03
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000007
Numer CAS: 2999-46-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-077-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 100 g ACRO299551000
Glass bottle 5 g ACRO299550050
Glass bottle 25 g ACRO299550250
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 1.03
Flash point 84°C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość