Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ethyl isocyanoacetate ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₅H₇NO₂
MW: 113,12
Temp. Wrzenia: 194…196 °C
Gęstość: 1,035
Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F)
Numer MDL: MFCD00000007
Numer CAS: 2999-46-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-077-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle for solids 25 g L15379.14
Glass bottle for solids 5 g L15379.06
Glass bottle for solids 1 g L15379.03
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 113.12
CAS No. 2999-46-4
Czystość 98%
Refractive index 1.4220
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Flash point 84°(183°F)
Boiling point 194-196°
Molecular formula CNCH2CO2CH2CH3
MDL No. MFCD00000007
UN No. 2810
Beilstein reference 3588613
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość