Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ethyl phenoxyacetate ≥98%
Dostawca: Acros Organics
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20
Temp. Wrzenia: 136 °C (19 mmHg)
Gęstość: 1,1
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026895
Numer CAS: 2555-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-867-3
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- 100 g ACRO334941000
Glass bottle 25 g ACRO334940250
Glass bottle 5 g ACRO334940050
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 1.1
Flash point >113°C
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość