Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Dimethylcyanamide ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₃H₆N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001767
Numer CAS: 1467-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-991-7
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 5 ml ACRO200210050
Glass bottle 100 ml ACRO200211000
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość