Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1-Octylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₈H₁₇ClMg
Numer WE (dawny EINECS): 254-147-2
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ml H51174.AE
500 ml H51174.AP
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 172.98
CAS No. 38841-98-4
Molecular formula C8H17ClMg
MDL No. MFCD00000476
UN No. 2924
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość