Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25
Temp. topnienia: ∼ 195 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1,10
Numer MDL: MFCD00007522
Numer CAS: 15214-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 239-268-0
ADR: 8,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1.000 g A18924.0B
250 g A18924.30
50 g A18924.18
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 195° dec.
Formula weight 207.25
CAS No. 15214-89-8
Czystość 98%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C7H13NO4S
MDL No. MFCD00007522
UN No. 2585
Beilstein reference 1946464
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość