Drukuj
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18667.0100EA 170 PLN
8.18667.0100 8.18667.9025 8.18667.9999 8.18667.0500
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formuła: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007522
Numer CAS: 15214-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 239-268-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 190 °C
Molar Mass 207.25 g/mol
Flash Point 300 °C
Density 1.36 g/cm3 (20.0 °C)