Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64
Temp. topnienia: ∼ 217 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00463160
Numer CAS: 68208-21-9
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L19797.03
250 mg L19797.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point ca 217° dec.
Formula weight 199.64
CAS No. 68208-21-9
Czystość 98%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C9H10ClNO2
MDL No. MFCD00463160
Beilstein reference 2938807
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość