Drukuj
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Thermo Scientific
L19800.03EA 696 PLN
L19800.03 L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Temp. topnienia: 208 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00462569
Numer CAS: 68208-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0