Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₁H₁₁FO₄
MW: 226,20 g/mol
Temp. topnienia: 169…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020538
Numer CAS: 347-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-474-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L07042.03
5 g L07042.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 169-173°
Formula weight 226.20
CAS No. 347-63-7
Czystość 99%
Molecular formula C11H11FO4
MDL No. MFCD00020538
Beilstein reference 3322421
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość