Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid ≥96%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18
Temp. topnienia: 214 °C (temp. rozkładu)
Numer MDL: MFCD00181811
Numer CAS: 325-89-3
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L19799.03
250 mg L19799.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 214° dec.
Formula weight 183.18
CAS No. 325-89-3
Czystość 96%
Temperatura przechowywania 2°C to 8°C
Molecular formula C9H10FNO2
MDL No. MFCD00181811
Beilstein reference 3258498
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość