Drukuj
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL518786-1GEA 504 PLN
SIAL518786-1G SIAL518786-5G
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,099 g/mol
Numer MDL: MFCD02093723
Numer CAS: 269410-22-2