Drukuj
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H28125.06EA 779 PLN
H28125.06 H28125.03
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₅BF₃KO
Temp. topnienia: ∼ 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784378
Numer CAS: 871231-44-6