Drukuj
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H52588.06EA 3160 PLN
H52588.06 H52588.03
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₈H₇BF₃KO₂
MW: 242,05 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115741
Numer CAS: 705254-34-8