Drukuj
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Uwaga
H53232.03EA 990 PLN
H53232.03 H53232.06
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃KO₂S
MW: 262,09 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115738
Numer CAS: 850623-40-4