Drukuj
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
Niebezpieczeństwo
H50615.03EA 1980 PLN
H50615.03
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02256549
Numer CAS: 515848-62-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III