Drukuj
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Uwaga
H33545.06EA 1200 PLN
H33545.06 H33545.03
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formuła: C₈H₅Br₂F₃O₂
MW: 349,93 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201036
Numer CAS: 1373920-68-3