Drukuj
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H50945.03EA 2650 PLN
H50945.03 H50945.MD
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Ethyl-3-formylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08064275
Numer CAS: 33745-47-0