Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Methyl-4-formylbenzoate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck Millipore
Formuła: C₉H₈O₃
MW: 164,16
Numer MDL: MFCD00006950
Numer CAS: 1571-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-385-5
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 164.16 g/mol
Bulk Density 528 kg/m3
Boiling Point 264 - 266 °C (1013 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plastic bottle 100 g 8.18490.0100
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość