Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₁₀H₁₄O₂Si
MW: 194,31
Temp. Wrzenia: 142 °C (25 mmHg)
Gęstość: 1,013
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040721
Numer CAS: 1078-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-081-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L13462.03
5 g L13462.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 194.31
CAS No. 1078-31-5
Czystość 97%
Refractive index 1.5095
Boiling point 142°/25mm
Molecular formula C10H14O2Si
MDL No. MFCD00040721
Beilstein reference 1939281
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość