Chcesz zalogować się jeszcze raz?
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115947
Numer CAS: 886499-58-7
Numer WE (dawny EINECS): None
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g H26460.09
1 g H26460.03
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 204.59
CAS No. 886499-58-7
Czystość 97%
Molecular formula C8H6ClFO3
MDL No. MFCD04115947
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość