Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,02
Temp. topnienia: 87…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116041
Numer CAS: 453565-90-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H26500.03
5 g H26500.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 87-89°
Formula weight 285.02
CAS No. 453565-90-7
Czystość 97%
Molecular formula C8H4BrF3O3
MDL No. MFCD04116041
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość