SPECYFIKACJE
Melting point | 64-68° | |
Formula weight | 240.57 | |
CAS No. | 433926-46-6 | |
Czystość | 97% | |
Molecular formula | C8H4ClF3O3 | |
MDL No. | MFCD06660306 |
![]() |
Przetwarzanie… |
artykuł(ów) dodano do Twojego Koszyka
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Contact us at services@avantorsciences.com.
Firma VWR przyczynia się do rozwoju nauki, dostarczając wysokiej jakości związki chemiczne i usługi dostosowane do produktu i potrzeb produkcyjnych. Wykorzystujemy sprawność operacyjną w celu dostarczenia rozwiązań wspierających badania naukowe, testy, produkcję i komercjalizacje na całym świecie.
Nasze kluczowe możliwości obejmują:
OFERTOWANIE I DORADZTWO PRODUKTOWE
tel. 58 323 82 20
e-mail: oferty.pl@vwr.com
E-BIZNES
(obsługa sklepu internetowego)
e-mail: b2b.pl@vwr.com
Rozwiązania bioprocesowe VWR umożliwiają producentom biofarmaceutycznym wdrażanie technologii, które przyspieszają innowacje naukowe.
Dowiedz się więcej o naszych możliwościach i pobierz broszurę.
SERWIS
(przegląd, naprawa, kwalifikacja, konserwacja urządzeń)
tel.: 58 323 82 41
e-mail: serwis.pl@vwr.com
MARKETING
tel. 58 323 82 03
e-mail: marketing.pl@vwr.com
OFERTOWANIE I DORADZTWO PRODUKTOWE
tel. 58 323 82 20
e-mail: oferty.pl@vwr.com
OBSŁUGA KLIENTA, ZAKUPÓW i REKLAMACJI
(przyjmowanie i realizacja zamówień)
tel. 58 323 82 10
e-mail: sprzedaz.pl@vwr.com
E-BIZNES
(obsługa sklepu internetowego)
e-mail: b2b.pl@vwr.com
SERWIS
(przegląd, naprawa, kwalifikacja, konserwacja urządzeń)
tel. 58 323 82 41
e-mail: serwis.pl@vwr.com
VWR w Polsce
Naszą misją jest wspieranie Państwa innowacyjności, dlatego stawiamy na zindywidualizowane rozwiązania, dopasowane do Państwa potrzeb.
W naszym aktualnym portfolio znajdziecie Państwo najwyższej jakości produkty znanych producentów, a także markę własną - VWR Collection. Produkty te znajdują zastosowania w biotechnologii i medycynie, przemyśle farmaceutycznym, produkcji półprzewodników i elektroniki oraz w badaniach naukowych.
VWR International Sp. z o.o. jest częścią światowej korporacji VWR International, wiodącej organizacji handlowej dostarczającej produkty i usługi dla laboratoriów, pomieszczeń czystych i produkcji. W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę naszych specjalistów, oferujemy Państwu kompleksową gamę produktów i usług oraz utrzymujemy krótki czas dostaw.
Oferta VWR nie kończy się za drzwiami laboratorium... Nasze kompleksowe rozwiązania serwisowe i usługowe pomagają Klientom koncentrować się na ich podstawowej, codziennej pracy.
![]() |
|
|
Avantor to wiodący globalny dostawca zintegrowanych, dopasowanych do potrzeb odbiorców rozwiązań z zakresu nauk biologicznych i zaawansowanych technologii. Wzmocniony niedawnym przejęciem korporacji VWR, Avantor jest zaufanym partnerem dla Klientów i dostawców. Wspólnie pobudzamy rozwój nauki, aby stworzyć lepszy świat.