Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Uwaga
H33403.03EA 883 PLN
H33403.03 H33403.06
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393801
Numer CAS: 1261605-70-2