Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Uwaga
H33114.03EA 404 PLN
H33114.03 H33114.06
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687204
Numer CAS: 1169870-80-7