Drukuj
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A18056.22EA 1920 PLN
A18056.22 A18056.06 A18056.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001820
Numer CAS: 4421-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 224-589-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III