Drukuj
4-Phenoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL527769-1GEA 295 PLN
SIAL527769-1G
4-Phenoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxybenzonitrile
Formuła: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Numer MDL: MFCD00017346
Numer CAS: 3096-81-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III