Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Dostawca: ABCR GMBH
Uwaga
Formuła: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22
Temp. topnienia: 174…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014761
Numer CAS: 19353-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-985-1
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g ABCRAB133830.0010 Blocked
10 g A13723.09
250 g A13723.30
50 g A13723.18
Blocked Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 174-175°
Formula weight 179.22
CAS No. 19353-92-5
Czystość 98+%
Molecular formula C9H13N3O
MDL No. MFCD00014761
Beilstein reference 2210856
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość