Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017068
Numer CAS: 7450-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g A11538.03
25 g A11538.14
5 g A11538.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 250-252°
Formula weight 167.17
CAS No. 7450-57-9
Czystość 98%
Molecular formula C7H9N3O2
MDL No. MFCD00017068
Beilstein reference 6503217
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość