Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
45520.22EA
2100
PLN
45520.22
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formuła:
C₈H₉NO₃ MW: 167,18 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00088091 Numer CAS: 4136-97-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-958-3 |