Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Methyl thiosalicylate ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Uwaga
Formuła: C₈H₈O₂S
MW: 168,21
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060678
Numer CAS: 4892-02-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light green Liquid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 25 g ACRO369600250
Glass bottle 5 g ACRO369600050
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość