Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29
Temp. Wrzenia: 340 °C
Gęstość: 1,17
Temp. Zapłonu: 185 °C (365 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042842
Numer CAS: 117-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-212-6
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- 50 g 44089.18
Glass bottle for solids 250 g 44089.30
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Density 1.17
Formula weight 282.29
CAS No. 117-82-8
Czystość 96%
Refractive index 1.503
Flash point 185°(365°F)
Physical form Liquid
Boiling point 340°
Molecular formula C14H18O6
MDL No. MFCD00042842
Beilstein reference 2056929
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość