Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96%
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: FTSSalirasib
Association of Ras protein with the inner surface of the plasma membrane is required for Ras signaling activity. Farnesyl thiosalicylic acid (FTS) is an inhibitor of Ras-mediated signaling that functions by dislodging Ras from the cell membrane thereby rendering it susceptible to proteolytic degradation.
FTS inhibits the growth of human Ha-ras-transformed Rat1 fibroblasts with an IC50 value of 7.5 µM.It does not inhibit Ras farnesylation in vitro and although FTS does inhibit prenylated protein methyltransferase (PPMTase) in cell-free systems with a Ki value of 2.6 µM, it is relatively ineffective at inhibiting methylation in whole cells.Treatment of chow-fed ApoE-deficient mice with 5 mg/kg FTS three times per week for six weeks reduces early atherosclerotic lesion development by 52% compared to controls.
Formuła: C₂₂H₃₀O₂S
MW: 358,54 g/mol
Numer MDL: MFCD00467723
Numer CAS: 162520-00-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 mg CAYM10010501-10
25 mg CAYM10010501-25
5 mg CAYM10010501-5
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość