Drukuj
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
H26101.03EA 1470 PLN
H26101.03 H26101.MD
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 84…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973781
Numer CAS: 875664-40-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III