Drukuj
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Uwaga
H57640.MDEA 598 PLN
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Formuła: C₁₃H₁₆FNO
MW: 221,27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00544070
Numer CAS: 2342-50-9