Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Lithium 3,5-diiodosalicylate monohydrate ≥95%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₇H₃I₂LiO₃·1H₂O
MW: 413,86 (395,85 anhy)
Numer MDL: MFCD00156142
Numer CAS: 653-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-496-5
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g A15784.22
25 g A15784.14
5 g A15784.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 413.86 (395.85anhy)
CAS No. 653-14-5
Czystość 95%
Temperatura przechowywania -30°C to -10°C
Molecular formula C7H3I2LiO3.xH2O
MDL No. MFCD00156142
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość