Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₉H₁₃NO
MW: 151,21
Temp. Wrzenia: 113…114 °C (6 mmHg)
Gęstość: 1,031
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051779
Numer CAS: 15799-79-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g L08700.09
50 g L08700.18
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 151.21
CAS No. 15799-79-8
Czystość 98%
Refractive index 1.5590
Boiling point 113-114°/6mm
Molecular formula C9H13NO
MDL No. MFCD00051779
UN No. 2810
Beilstein reference 1423591
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość