Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
Dostawca: Acros Organics
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₇H₈FNO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007417
Numer CAS: 498-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-870-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline solid
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 25 g ACRO148330250
Glass bottle 10 g ACRO148330100
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość