Chcesz zalogować się jeszcze raz?
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Formuła: C₇H₈FNO₃S
Temp. topnienia: 60…63 °C
Numer MDL: MFCD00007417
Numer CAS: 498-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-870-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
10 g B21427.09
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 60-63°
Formula weight 205.20
CAS No. 498-74-8
Czystość 97%
Molecular formula C7H8FNO3S
MDL No. MFCD00007417
UN No. 3261
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość