Drukuj
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B22878.22EA 1960 PLN
B22878.22 B22878.06 B22878.14
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Salicylaldehyde hydrazone
Formuła: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Temp. topnienia: 95…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007626
Numer CAS: 3291-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-953-0