Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₉H₁₀S
MW: 150,24
Temp. Wrzenia: 61…62 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,045
Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009684
Numer CAS: 14633-54-6
ADR: 9,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L12321.03
5 g L12321.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 150.24
CAS No. 14633-54-6
Czystość 98+%
Refractive index 1.5810
Flash point 91°(195°F)
Odour/scent Stench
Boiling point 61-62°/1mm
Molecular formula C9H10S
MDL No. MFCD00009684
UN No. 3334
Beilstein reference 2075701
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość