Drukuj
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Uwaga
H54054.MDEA 201 PLN
H54054.MD H54054.03
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂S
MW: 219,26 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01936002
Numer CAS: 17228-99-8