Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Formuła: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00472891
Numer CAS: 105512-80-9
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
2 g H31948.04
500 mg H31948.ME
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Formula weight 212.22
CAS No. 105512-80-9
Czystość 97%
Molecular formula C9H6F2N2S
MDL No. MFCD00472891
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość