Chcesz zalogować się jeszcze raz?
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
Formuła: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96
Temp. topnienia: 160…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632202
Numer CAS: 85107-55-7
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H52863.03
5 g H52863.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 160-171°
Formula weight 224.96
CAS No. 85107-55-7
Czystość 97%
Molecular formula C8H8BNO6
MDL No. MFCD01632202
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość