Drukuj
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L15193.06EA 949 PLN
L15193.06 L15193.03
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Temp. topnienia: 93…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01317846
Numer CAS: 87199-15-3