Drukuj
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H52541.MDEA 379 PLN
H52541.MD H52541.03
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Temp. topnienia: 100…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06801695
Numer CAS: 850593-10-1