Drukuj
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga
H26127.MDEA 392 PLN
H26127.MD H26127.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091007
Numer CAS: 320-32-1
Numer WE (dawny EINECS): None